Merck
GF07175741
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 0.5m coil, 0.01mm thickness, hard
Synonym(e):
CU020208
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
foil (coil - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 071-757-41
Größe × Dicke
0.5 m × 0.01 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)