Wichtige Dokumente
GF06128883
Praseodym
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Synonym(e):
Praseodym
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 061-288-83
Widerstandsfähigkeit
68 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
50 mm × 6.35 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
931 °C (lit.)
Dichte
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChIKey
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)