Merck
GF05630914
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.50 mm, 8 mm diameter, temper as rolled
Synonym(e):
AL010270
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 056-309-14
Durchmesser
8 mm
8 mm
Dicke
0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)