Merck
GF05533680
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
10m wire, 0.1mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 015110
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 055-336-80
L × Durchm.
10 m × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)