Wichtige Dokumente
GF04944539
Kobalt
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.02mm, 99.9%
Synonym(e):
Cobalt, CO000180
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 049-445-39
Widerstandsfähigkeit
6.24 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
25x25 mm × 0.02 mm
bp
2900 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04944539-2EA | 4061829504656 |
GF04944539-1EA | 4061825348926 |
GF04944539-5EA | 4061829565329 |