GF04691886
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), sphere, diam. 12.7 mm, weight 10 pcs
Synonym(e):
OX306850
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 046-918-86
Durchmesser
12.7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04691886-1EA | 4061825082585 |