Wichtige Dokumente
GF03378652
Cadmium
rod, 100mm, diameter 5.0mm, as drawn, 99.99+%
Synonym(e):
Cadmium
About This Item
Assay
99.99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 033-786-52
Widerstandsfähigkeit
7.27 μΩ-cm, 22°C
L × Durchm.
100 mm × 5.0 mm
bp
765 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
320.9 °C (lit.)
Dichte
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChIKey
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF03378652-1EA | 4061825396965 |
GF03378652-2EA | 4061829504304 |
GF03378652-5EA | 4061829565138 |