Merck
GF03376795
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
0.5m wire, 0.005mm diameter, wollaston wire
Synonym(e):
PT015105
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 033-767-95
L × Durchm.
0.5 m × 0.005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)