Merck
GF02737852
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 150 x 150mm, 0.5mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE040310
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 027-378-52
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)