GF02225102
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 3.0 mm, size 25 × 25 mm
Synonym(e):
FA140550
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 022-251-02
Größe
25 × 25 mm
Dicke
3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)