Wichtige Dokumente
GF02176332
Palladium
wire reel, 0.2m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.95%
Synonym(e):
Palladium, PD005146
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 021-763-32
Widerstandsfähigkeit
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
0.2 m × 0.5 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1554 °C (lit.)
Dichte
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)