Wichtige Dokumente
GF02158433
Titan
foil, thickness 0.008 mm, length 0.2 m, coil width 104 mm
Synonym(e):
TI000211
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
foil
Selbstzündungstemp.
860 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 021-584-33
Widerstandsfähigkeit
42.0 μΩ-cm, 20°C
Länge
0.2 m
Spiralbreite
104 mm
Dicke
0.008 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1660 °C (lit.)
Dichte
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChIKey
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)