Merck
GF02084217
Nickel-vanadium alloy, Ni93V7
100g lump, 10mm max. lump size, pellets
Synonym(e):
NK206100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
pellets
Hersteller/Markenname
Goodfellow 020-842-17
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)