Wichtige Dokumente
GF01141333
Ruthenium
Ruthenium, microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 122μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Synonym(e):
Ruthenium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.9%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 011-413-33
Widerstandsfähigkeit
7.1 μΩ-cm, 0°C
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.1 μm
bp
3900 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2310 °C (lit.)
Dichte
12.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChIKey
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)