GF00710750
Aluminiumoxid
foam, thickness 7 mm, size 30 × 100 mm, porosity 0.86
Synonym(e):
AL603820
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Goodfellow 007-107-50
Größe
30 × 100 mm
Dicke
7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)