Merck
GF00553924
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.0125 mm, L 20 m, coil width 300 mm
Synonym(e):
CV301150
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 005-539-24
Länge
20 m
Spiralbreite
300 mm
Dicke
0.0125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)