Merck
GF00075563
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 30 mm, L 100 mm, pale gray
Synonym(e):
PH307930
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 000-755-63
Länge
100 mm
Durchmesser
30 mm
Farbe
pale gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)