Wichtige Dokumente
GF00044682
Ytterbium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Ytterbium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 000-446-82
Widerstandsfähigkeit
28 μΩ-cm, 20°C
L × B × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.005 mm
bp
1196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
824 °C (lit.)
Dichte
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Yb]
InChI
1S/Yb
InChIKey
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)