Wichtige Dokumente
E45600
Ethyl-1-Piperazincarboxylat
99%
Synonym(e):
1-Ethoxycarbonyl-piperazin, Piperazin-1-carbonsäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
bp
273 °C (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C7H14N2O2/c1-2-11-7(10)9-5-3-8-4-6-9/h8H,2-6H2,1H3
InChIKey
LNOQURRKNJKKBU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?