Merck
E11803
Sigma-Aldrich
2-Ethylanilin
98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.18
Beilstein:
1841268
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
4.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.11 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.559 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−44 °C (lit.)
Dichte
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccccc1N
InChI
1S/C8H11N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6H,2,9H2,1H3
InChIKey
MLPVBIWIRCKMJV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)