DWKWGW539PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Isopropanol (in EN, FR, DE, ES, Spanish), capacity 500 mL
Synonym(e):
WGW539PML
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
label Isopropanol (in EN, FR, DE, ES, Spanish)
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Azlon WGW539PML
Kapazität
500 mL
Anwendung
Ideal for isopropanol dispensing within the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)