DWKW216958
Wheaton Weithalsflasche
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (500 mL), flat vinyl liner
Synonym(e):
W216958
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Agentur
suitable for EPA 1613
Leistungsmerkmale
with cap
with cap
Verpackung
case of 60 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216958
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(80 mm) (146 mm) (484 mm)
Kapazität
(500 mL)
Fitting
53-400 neck
53-400
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)