Wichtige Dokumente
DWKCT2000P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 2000 mL , with +/20mL tolerance
Synonym(e):
CT2000P
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NA.54
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CT2000P
Kapazität
2000 mL , with +/20mL tolerance
Anwendung
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Conform to ISO 6706
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)