Wichtige Dokumente
DWKCPS0500P
Azlon Squat Form Cylinder with Molded Graduation with blue over print
polypropylene cylinder, class B, capacity 500 mL
Synonym(e):
CPS0500P
Alle Fotos(1)
About This Item
Materialien
polypropylene cylinder
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CPS0500P
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Offers increased stability especially when working in confined spaces
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unique self draining base to eliminate water collection during cleaning in laboratory washing machines
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)