DWKCPB2000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 2000 mL , with +/20mL tolerance
Synonym(e):
CPB2000P
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CPB2000P
Kapazität
2000 mL , with +/20mL tolerance
Anwendung
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)