Wichtige Dokumente
DWKCP1000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
Synonym(e):
CP1000P
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NA.54
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CP1000P
Kapazität
1000 mL , with +/10mL tolerance
Verwandte Kategorien
Anwendung
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)