Merck
DWKBWP1000AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 1000 mL
Synonym(e):
BWP1000AP
About This Item
UNSPSC-Code:
41121818
NACRES:
NB.43
Materialien
round amber polypropylene bottle
wide-neck
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Azlon BWP1000AP
Kapazität
1000 mL
Anwendung
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Leistungsmerkmale und Vorteile
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)