Merck
DWKBPM2000P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 2000 mL
Synonym(e):
BPM2000P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
polypropylene
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon
Lagerbedingungen
room temperature
assay range
accuracy: 200 mL
Kapazität
2000 mL
Anwendung
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Leistungsmerkmale und Vorteile
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)