Merck
DWKBDA224P
Azlon Straight-sided Beakers
graduated, polypropylene, capacity 100 mL
Synonym(e):
BDA224P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
graduated
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Azlon
Lagerbedingungen
room temperature
Kapazität
100 mL
Anwendung
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Leistungsmerkmale und Vorteile
Straight sided stackable