Merck
DWK258521106
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (45 mL), porosity 1
Synonym(e):
258521106
About This Item
UNSPSC-Code:
41104925
NACRES:
NB.43
Porengröße:
1 porosity
Scheibendurchm.:
45 mm
Kolbenvolumen:
(45 mL)
Materialien:
glass
Hersteller/Markenname:
DURAN® 258521106
Materialien
glass
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 258521106
Scheibendurchm.
45 mm
Kolbenvolumen
(45 mL)
Porengröße
1 porosity
Kapazität
75 mL capacity
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)