Merck
DWK241935702
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity 1,000 mL, neck joint: ST/NS 45/40
Synonym(e):
241935702
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Verbindung
joint: ST/NS neck45/40
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 241935702
Kolbenkapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)