DWK218033604
Duran® Erlenmeyer Flask
graduated, neck Joints: (GL 32)
Synonym(e):
218033604
Empfohlene Produkte
Verbindung
Joints: neck (GL 32)
Leistungsmerkmale
graduated
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 218033604
Kapazität
25 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
The flask is suitable for storage, media preparation and cultivation
Leistungsmerkmale und Vorteile
Easy mixing due to conical form ; Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content; Fired-on, highly durable white ceramic
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)