DWK213524104
Duran® Funnel Ribbed
Synonym(e):
213524104
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213524104
Trichterdurchm.
80 mm
Anwendung
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
Leistungsmerkmale und Vorteile
Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using round filter paper; Fired-on,
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)