Wichtige Dokumente
DWK11-5000-101
Wheaton® Microliter Vials With Inserts Installed
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Empfohlene Produkte
Materialien
clear vial
Leistungsmerkmale
vial type with 11-0000-101 inserts
Verpackung
pkg of 1 packs
Hersteller/Markenname
WHEATON® 11-5000-101
Anwendung
Chromatography
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Double ring finish for added closure performance.
- Approved for LC & GC.
- Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)