Merck
D73804
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorpyridin
98%
Synonym(e):
3,5-Dichloropyridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3Cl2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChIKey
WPGHPGAUFIJVJF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves