Wichtige Dokumente
D31729
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
Synonym(e):
Dibenzosuberenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
122.5-124 °C (lit.)
SMILES String
OC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H
InChIKey
SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Oxidation with tert-butylhydroperoxide in water for synthesis of carboxylic acids and ketones
- Synthesis of tachykinin neurokinin-1 receptor antagonists
- Pauson-Khand reaction mechanism studies
- Mapping the active site of aziridination catalysts
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)