Merck
D222607
Sigma-Aldrich
4-Dodecylresorcin
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11C6H3-1,3-(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.43
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
bp
224-226 °C/6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
79-81 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-14-17(19)15-18(16)20/h13-15,19-20H,2-12H2,1H3
InChIKey
JJWVPHWHEGQZOE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1