Wichtige Dokumente
D204404
1,1-Diphenylaceton
98%
Synonym(e):
1,1-Diphenyl-2-propanon
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2CHCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
Beilstein:
1910206
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
59-63 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,15H,1H3
InChIKey
DBNWBEGCONIRGQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?