Wichtige Dokumente
D146404
2,6-Dimethylanisol
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
Dichte
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
GFNZJAUVJCGWLW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?