Wichtige Dokumente
D12805
3,5-Diaminobenzoesäure
98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
3,5-DABA, 5-Carboxy-1,3-phenylenediamine, DABA
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
3,5-Diaminobenzoesäure, 98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder with small lumps
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
235-238 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1cc(N)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
InChIKey
UENRXLSRMCSUSN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D12805-25G | |
D12805-100G | 4061833559239 |
D12805-10KG | |
D12805-1KG | 4061826107607 |