Wichtige Dokumente
D124001
3,5-Dijodsalicylsäure
99%
Synonym(e):
2-Hydroxy-3,5-diiod-benzoesäure, 3,5-Diiod-2-hydroxy-benzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
220-230 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1O
InChI
1S/C7H4I2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
InChIKey
DHZVWQPHNWDCFS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D124001-100G | |
D124001-25G | 4061831813470 |