Wichtige Dokumente
D103004
1,2-Diformylhydrazin
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HCONHNHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
155-157 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)NNC([H])=O
InChI
1S/C2H4N2O2/c5-1-3-4-2-6/h1-2H,(H,3,5)(H,4,6)
InChIKey
POVXOWVFLAAVBH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
B M Nagabhushana et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 373(4-5), 299-303 (2002-07-12)
The bidentate ligand diformylhydrazine (OHC-HN-NH-CHO), DFH, combines with iron(II) and iron(III) in alkaline media in the pH range 7.3-9.3 to form an intensely colored red-purple iron(III) complex with an absorption maximum at 470 nm. Beer's law is obeyed for iron