Merck
CLS980025X
Pyrex® Reagenzgläser
capacity 70 mL
Synonym(e):
Corning® 9800
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.43
Materialien
round bottom tube
Verpackung
case of 192
pack of 48
Hersteller/Markenname
Corning 9800-25X
AD × L
25 mm × 200 mm
Kapazität
70 mL
Allgemeine Beschreibung
Bördelrand; aus Spezialglasrohr für gleichmäßige Wandstärke; gut getempert, hitzefest und chemisch stabil. Ränder sind feuerpoliert; 25mm Gläser haben keine Markierungsfläche.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)