Merck
CLS7102100
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
volume 100.0 mL, accuracy: 0.16 mL
Synonym(e):
Corning® 7102
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
class A
graduation
Verpackung
case of 12 ea
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7102-100
Messbereich Volumen
100.0 mL, accuracy: 0.16 mL
Länge
565 mm
Kapazität
100.0 mL
Allgemeine Beschreibung
Have larger tip openings for faster delivery.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)