CLS707025
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 25.0 mL, accuracy: 0.05 mL
Synonym(e):
Corning® 7070
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
Verpackung
pack of 2 ea
case of 6 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7070-25
Messbereich Volumen
25.0 mL, accuracy: 0.05 mL
AD × L
14 mm × 440 mm
Kapazität
25.0 mL