CLS70320A50
Pyrex® VISTA™ round-bottom boiling flask
capacity 50 mL
Synonym(e):
boiling flask, bottom flask, round bottomed flask, Corning® 70320
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
short
Verbindung
joint ST/NS19/38
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard taper joint
Verpackung
pack of 2
case of 4
Hersteller/Markenname
Corning 70320A-50
Kapazität
50 mL
Halsumfang
(1)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)