CLS656402L
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 2,000 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
27
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
pack of 1
case of 2
Hersteller/Markenname
Corning 65640-2L
tol. measuring range
0.50 mL
Kapazität
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)