CLS6180100
Pyrex® Trichter
stem L 100 mm
Synonym(e):
Corning® 6180
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Corning 6180-100
Schaft L
100 mm
Schaft AD
8-9 mm
Oberteil ID
100 mm
Allgemeine Beschreibung
Langer Stiel. Mit Auflagerippen zur schnelleren Filtration. 60° Winkel.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS6180100-1EA | |
CLS6180100-24EA | 4061831702200 |
CLS6180100-6EA |