Merck
CLS61205
Pyrex® Labortrichter
Synonym(e):
Corning® 6120
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Corning 6120-5
Oberteil ID
122 mm
Allgemeine Beschreibung
Stiellänge ca. 100 mm, AD ca. 15 mm, 60° Winkel
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)