CLS564150
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 50 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
9
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class B
closure type ST stopper
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5641-50
tol. measuring range
0.10 mL
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)